Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 6-bromo-2-naphthoate |
| Navn note | 98% |
| Smeltepunkt | 123,0 °C til 126,0 °C |
| Farve | Brun eller creme til hvid |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | BrC10H6COOCH3 |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | methyl 6-bromo-2-naphthoate, methyl6-bromo-2-naphthoate, 6-bromo-2-naphthalenecarboxylic acid methyl ester, 6-bromo-2-naphthoic acid methyl ester, 2-naphthalenecarboxylic acid, 6-bromo-, methyl ester, 6-bromonaphthalene-2-carboxylic acid methyl ester, 6-bromo-naphthalene-2-carboxylic acid methyl ester, pubchem9467, acmc-209i1z, 6-bromo-2-methylnaphthoate |
| Vis mere |