Få mere at vide
Methyl 6-bromo-2-naphthoate, 98%
Artikelnummer. 10405292 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10405292 5 g Glasflaske 5g
10642803 25 g Glasflaske 25g
11974991 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10405292 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 364140050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 33626-98-1 | C12H9BrO2 | 265.1 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 33626-98-1
Molekylær formel C12H9BrO2
Molekylvægt (g/mol) 265.1
MDL nummer MFCD00100408
InChI nøgle JEUBRLPXJZOGPX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 854134
IUPAC navn methyl-6-bromonaphthalen-2-carboxylat
SMIL COC(=O)C1=CC2=C(C=C1)C=C(C=C2)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 6-bromo-2-naphthoate
Navn note 98%
Smeltepunkt 123.0°C to 126.0°C
Farve Brun eller creme til hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel BrC10H6COOCH3
Mængde 5 g
Synonym methyl 6-bromo-2-naphthoate, methyl6-bromo-2-naphthoate, 6-bromo-2-naphthalenecarboxylic acid methyl ester, 6-bromo-2-naphthoic acid methyl ester, 2-naphthalenecarboxylic acid, 6-bromo-, methyl ester, 6-bromonaphthalene-2-carboxylic acid methyl ester, 6-bromo-naphthalene-2-carboxylic acid methyl ester, pubchem9467, acmc-209i1z, 6-bromo-2-methylnaphthoate
Formel vægt 265.1
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver