Få mere at vide
Methyl 6-bromo-2-naphthoate, 98%
Artikelnummer. 11446137
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11446137 5 g 5g
11436137 1 g 1g
11456137 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11446137 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25106.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 33626-98-1 | C12H9BrO2 | 265.106 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 33626-98-1
Molekylær formel C12H9BrO2
Molekylvægt (g/mol) 265.106
MDL nummer MFCD00100408
InChI nøgle JEUBRLPXJZOGPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 6-bromo-2-naphthoate, methyl6-bromo-2-naphthoate, 6-bromo-2-naphthalenecarboxylic acid methyl ester, 6-bromo-2-naphthoic acid methyl ester, 2-naphthalenecarboxylic acid, 6-bromo-, methyl ester, 6-bromonaphthalene-2-carboxylic acid methyl ester, 6-bromo-naphthalene-2-carboxylic acid methyl ester, pubchem9467, acmc-209i1z, 6-bromo-2-methylnaphthoate
PubChem CID 854134
IUPAC navn methyl-6-bromonaphthalen-2-carboxylat
SMIL COC(=O)C1=CC2=C(C=C1)C=C(C=C2)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 6-bromo-2-naphthoate
Smeltepunkt 121°C to 123°C
Mængde 5 g
Beilstein 2578943
Formel vægt 265.11
Procent renhed 98%