missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Methyl 6-Aminopyridine-3-carboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 6-Aminopyridine-3-carboxylate |
| CAS | 36052-24-1 |
| Molekylær formel | C7 H8 N2 O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 3-Pyridinecarboxylic acid','6-amino-','methyl ester, Nicotinic acid','6-amino-','methyl ester (6CI,8CI), 2-Amino-5-(methoxycarbonyl)pyridine, 5-Methoxycarbonyl-2-Aminopyridine, 6-Aminonicotinic acid methyl ester, 6-Aminopyridine-3-carboxylic acid methyl ester, Methyl 2-aminopyridine-5-carboxylate, Methyl 6-aminonicotinate, Methyl 6-aminopyridine-3-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8N2O2/c1-11-7(10)5-2-3-6(8)9-4-5/h2-4H,1H3,(H2,8,9) |
| SMIL | COC(=O)c1ccc(N)nc1 |
| IUPAC navn | methyl 6-aminopyridine-3-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 152.15 |
| Formel vægt | 152.0586 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?