Få mere at vide
Methyl 6-aminopyridazine-3-carboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 6-aminopyridazine-3-carboxylate |
| CAS | 98140-96-6 |
| Molekylær formel | C6H7N3O2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7N3O2/c1-11-6(10)4-2-3-5(7)9-8-4/h2-3H,1H3,(H2,7,9) |
| SMIL | COC(C1=NN=C(N)C=C1)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 153.14 |
| Formel vægt | 153.0538 |