Få mere at vide
Methyl 6-aminonicotinate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11416470
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11416470 1 g 1g
11426470 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11416470 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27575.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 36052-24-1 | C7H8N2O2 | 152.153 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 36052-24-1
Molekylær formel C7H8N2O2
Molekylvægt (g/mol) 152.153
MDL nummer MFCD00797844
InChI nøgle JACPDLJUQLKABC-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 6-aminonicotinate, 6-aminonicotinic acid methyl ester, 6-amino-nicotinic acid methyl ester, methyl6-aminonicotinate, 2-amino-5-methoxycarbonyl pyridine, methyl 2-amino-5-pyridinecarboxylate, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-amino-, methyl ester, methyl 2-aminopyridine-5-carboxylate, 6-aminopyridine-3-carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 737487
IUPAC navn methyl-6-aminopyridin-3-carboxylat
SMIL COC(=O)C1=CN=C(C=C1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 6-aminonicotinate
Smeltepunkt 158°C to 161°C
Mængde 1 g
Formel vægt 152.15
Procent renhed 97%