Få mere at vide
Methyl 6-amino-5-bromonicotinate, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10585860 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10585860 5 g Glass bottle 5g
10351380 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10585860 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 437940050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 180340-70-9
Molekylær formel C7H8BrN2O2
Molekylvægt (g/mol) 232.06
MDL nummer MFCD06659561
InChI nøgle LNTAAMVZKGYIIA-UHFFFAOYSA-O
Synonym methyl 6-amino-5-bromonicotinate, methyl 2-amino-3-bromo-5-pyridinecarboxylate, methyl 2-amino-3-bromopyridine-5-carboxylate, methyl-6-amino-5-bromonicotinate, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-amino-5-bromo-, methyl ester, 6-amino-5-bromonicotinic acid methyl ester, pubchem9472, acmc-209egj, methyl 6-amino-5-bromo-pyridine-3-carboxylate, methyl-6-5-bromonicotinate
PubChem CID 2764099
IUPAC navn methyl 6-amino-5-bromopyridine-3-carboxylate
SMIL COC(=O)C1=C[NH+]=C(N)C(Br)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 6-amino-5-bromonicotinate
Smeltepunkt 173.5°C to 175.0°C
Farve Brown
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glass bottle
Mængde 5 g
Formel vægt 231.05
Procent renhed 98%
Fysisk form Powder
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 6-amino-5-bromonicotinate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.