Få mere at vide
Methyl 6-amino-2-naphthoate, 95%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 6-amino-2-naphthoate |
| CAS | 5159-59-1 |
| Molekylær formel | C12H11NO2 |
| MDL nummer | MFCD06797040 |
| Mængde | 100 mg |
| SMIL | O=C(OC)C1=CC=C2C=C(N)C=CC2=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 201.22 |
| Procent renhed | 95% |