Få mere at vide
Methyl [5-propylsulfonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamat, Mikromol™
Artikelnummer. 17952656
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17952656 25 mg
17931796 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17952656 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0382.030025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Methyl [5-propylsulfonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Albendazole sulfone
CAS 75184-71-3
Analyt- eller komponentnavne Albendazole sulfone
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C12 H15 N3 O4 S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Carbamic acid, [5-(propylsulfonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]-, methyl ester (9CI), Methyl [5-(propylsulfonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate, Methyl [5-Propylsulphonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate, Albendazole Imp. C (EP), SKF-63896, Ph Eur Albendazole Impurity C, Albendazole Impurity C
InChI formel InChI=1S/C12H15N3O4S/c1-3-6-20(17,18)8-4-5-9-10(7-8)14-11(13-9)15-12(16)19-2/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15,16)
SMIL CCCS(=O)(=O)c1ccc2[nH]c(NC(=O)OC)nc2c1
IUPAC navn methyl N-(5-propylsulfonyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamat
Molekylvægt (g/mol) 297.33
Mængde 25 mg
Formel vægt 297,0783 g/mol