Få mere at vide
Methyl 5-Oxopyrrolidine-3-carboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 5-Oxopyrrolidine-3-carboxylate |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9NO3/c1-10-6(9)4-2-5(8)7-3-4/h4H,2-3H2,1H3,(H,7,8) |
| Formel vægt | 143.06 |