Få mere at vide
Methyl 5-oxopyrrolidine-2-carboxylate, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15442169
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15442169 1 g 1g
15462169 250 mg 250mg
15452169 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15442169 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64804.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54571-66-3
Molekylær formel C6H9NO3
Molekylvægt (g/mol) 143.14
MDL nummer MFCD03844651
InChI nøgle HQGPKMSGXAUKHT-UHFFFAOYNA-N
Synonym methyl dl-pyroglutamate, 5-oxo-pyrrolidine-2-carboxylic acid methyl ester, methyl 5-oxo-2-pyrrolidinecarboxylate, 5-oxo-2-pyrrolidinecarboxylic acid methyl ester, methyl 5-oxo-dl-prolinate, methyl 5-oxo-2-pyrrolidinecarboxylate #, proline, 5-oxo-, methylester, 5-oxo-dl-proline methyl ester, methyl 2-pyrolidone-5-carboxylate, dl-pyroglutamic acid methyl ester
PubChem CID 500249
IUPAC navn methyl 5-oxopyrrolidine-2-carboxylate
SMIL COC(=O)C1CCC(=O)N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 5-oxopyrrolidine-2-carboxylate
Smeltepunkt 21°C to 23°C (literature)
Kogepunkt 133°C to 135°C (1 mmHg)
Brydningsindeks 1.485
Mængde 1 g
Beilstein 81950
Formel vægt 143.14
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof