Få mere at vide
Methyl 5-Oxohexanoate-1,4,5-13C3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 5-Oxohexanoate-1,4,5-13C3 |
| CAS | 1185166-61-3 |
| Molekylær formel | C413C3H12O3 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | 5-Oxo-hexanoic Acid-13C3 Methyl Ester, 4-Acetylbutyric Acid-13C3 Methyl Ester, Methyl 4-Acetylbutyrate-13C3, Methyl 5-Oxocaproate-13C3, Methyl 5-Oxohexanoate-1,5,6-13C3 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12O3/c1-6(8)4-3-5-7(9)10-2/h3-5H2,1-2H3/i1+1,6+1,7+1 |
| SMIL | [13CH3][13C](=O)CCC[13C](=O)OC |
| IUPAC navn | methyl 5-oxo(1,5,6-^{13}C_{3})hexanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 147.15 |
| Formel vægt | 147.0887 |