Få mere at vide
Methyl 5-Oxo-5-phenylpentanoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 5-Oxo-5-phenylpentanoate |
| CAS | 1501-04-8 |
| Molekylær formel | C12H14O3 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14O3/c1-15-12(14)9-5-8-11(13)10-6-3-2-4-7-10/h2-4,6-7H,5,8-9H2,1H3 |
| SMIL | COC(=O)CCCC(=O)c1ccccc1 |
| IUPAC navn | methyl 5-oxo-5-phenylpentanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 206.24 |
| Formel vægt | 206.0943 |