Få mere at vide
Methyl-5-norbornen-2,3-dicarboxylanhydrid, blanding af isomerer, tech.
Beskrivelse
Methyl-5-norbornen-2,3-dicarboxylsyreanhydrid bruges som hærder i epoxyharpikser og til fremstilling af vertikalt justerede og penetrerede carbonnanorør/polymerfilm. Det tjener som mellemprodukt i polyestere, alkydharpikser og blødgørere. Det bruges også til elektrisk laminering og filamentvikling. Yderligere anvendes det til fremstilling af methylnadimid-endekapslede harpikser baseret på tris(3-aminophenyl)phosphinoxid. Det bruges i den flammehæmmende behandling.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Methyl-5-norbornen-2,3-dicarboxylsyreanhydrid anvendes som hærdningsmiddel i epoxyharpikser og til fremstilling af vertikalt justerede og penetrerede carbonnanorør/polymerfilm. Det tjener som mellemprodukt i polyestere, alkydharpikser og blødgørere. Det bruges også til elektrisk laminering og filamentvikling. Yderligere anvendes det til fremstilling af methylnadimid-endekapslede harpikser baseret på tris(3-aminophenyl)phosphinoxid. Det bruges i den flammehæmmende behandling.
Opløselighed Blandbar med
acetone, benzen, naphtha og xylen.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke syrer og stærke baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl-5-norbornene-2,3-dicarboxylic anhydride |
| Navn note | Blanding af isomerer |
| Tæthed | 1.232 |
| Kogepunkt | 137 °C til 140 °C (10 mmHg) |
| Flammepunkt | 135 °C (275 °F) |
| Brydningsindeks | 1.5052 |
| Mængde | 2500 g |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Opløselighedsinformation | Blandet med acetone, benzen, naften og xylen. |
| Formel vægt | 178.19 |
| Vis mere |