Få mere at vide
Methyl-5-norbornen-2,3-dicarboxylanhydrid, blanding af isomerer, tech.
Artikelnummer. 11434433
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11434433 500 g 500g
11424433 100 g 100g
11444433 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11434433 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10982.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 25134-21-8 | C10H10O3 | 178,19 g/mol
Methyl-5-norbornen-2,3-dicarboxylsyreanhydrid bruges som hærder i epoxyharpikser og til fremstilling af vertikalt justerede og penetrerede carbonnanorør/polymerfilm. Det tjener som mellemprodukt i polyestere, alkydharpikser og blødgørere. Det bruges også til elektrisk laminering og filamentvikling. Yderligere anvendes det til fremstilling af methylnadimid-endekapslede harpikser baseret på tris(3-aminophenyl)phosphinoxid. Det bruges i den flammehæmmende behandling.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methyl-5-norbornen-2,3-dicarboxylsyreanhydrid anvendes som hærdningsmiddel i epoxyharpikser og til fremstilling af vertikalt justerede og penetrerede carbonnanorør/polymerfilm. Det tjener som mellemprodukt i polyestere, alkydharpikser og blødgørere. Det bruges også til elektrisk laminering og filamentvikling. Yderligere anvendes det til fremstilling af methylnadimid-endekapslede harpikser baseret på tris(3-aminophenyl)phosphinoxid. Det bruges i den flammehæmmende behandling.
Opløselighed Blandbar med
acetone, benzen, naphtha og xylen.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke syrer og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25134-21-8
Molekylær formel C10H10O3
Molekylvægt (g/mol) 178.19
MDL nummer MFCD00167036
InChI nøgle KNRCVAANTQNTPT-UHFFFAOYNA-N
Synonym Methyl nadic anhydride
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl-5-norbornene-2,3-dicarboxylic anhydride
Navn note Mixture of isomers
Tæthed 1.232
Kogepunkt 137°C to 140°C (10 mmHg)
Flammepunkt 135°C (275°F)
Brydningsindeks 1.5052
Mængde 500 g
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Miscible with acetone,benzene,naphtha and xylene.
Formel vægt 178.19
Grad Teknisk