Få mere at vide
Methyl-5-norbornen-2,3-dicarboxylanhydrid, 95%, blanding af isomerer
Artikelnummer. 10472791 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10472791 250 g Glasflaske 250g
10082830 1 kg Glasflaske 1kg
10513514 5 kg Plast tromle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10472791 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 216272500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    333.59 DKK
    299.65 DKK / 250g
    Spare 33.94 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 25134-21-8 | C10H10O3 | 178,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25134-21-8
MDL nummer MFCD00167036
InChI nøgle KNRCVAANTQNTPT-UHFFFAOYNA-N
Synonym Methyl nadic anhydride, Methylbicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2, 3-dicarboxylic anhydride
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl-5-norbornene-2, 3-dicarboxylic anhydride
Navn note Mixture of isomers
Farve Gul
Tæthed 1.2300g/mL
Kogepunkt 275.0°C
Flammepunkt 140°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C10H10O3
Brydningsindeks 1.5060 to 1.5080
Mængde 250 g
Beilstein 17, 461
Specifik vægtfylde 1.23
Opløselighedsinformation Solubility in water: <1g/L
Molekylvægt (g/mol) 178.18
Viskositet 220-300 mPa.s (25°C)
Formel vægt 178.18
Procent renhed 95%
Fysisk form Olieagtig væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl-5-norbornene-2,3-dicarboxylic anhydride, mixture of isomers
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.