Få mere at vide
Methyl 5-nitro-2-furoat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11462258
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11462258 5 g 5g
11472258 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11462258 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15226.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1874-23-3 | C6H5NO5 | 171.108 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1874-23-3
Molekylær formel C6H5NO5
Molekylvægt (g/mol) 171.108
MDL nummer MFCD00051956
InChI nøgle UTLKCGPAJUYGOM-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 5-nitro-2-furoate, methyl nitrofuroate, methyl 5-nitrofuroate, 5-nitro-2-furoic acid methyl ester, methyl 5-nitropyromucate, methyl 5-nitro-2-furancarboxylate, unii-71qm4e6j90, ccris 2152, 5-nitro-2-furancarboxylic acid methyl ester, 2-furancarboxylic acid, 5-nitro-, methyl ester
PubChem CID 94882
IUPAC navn methyl-5-nitrofuran-2-carboxylat
SMIL COC(=O)C1=CC=C(O1)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 5-nitro-2-furoate
Smeltepunkt 78°C to 82°C
Mængde 5 g
Beilstein 165132
Formel vægt 171.11
Procent renhed 97%