Få mere at vide
Methyl 5-methylnicotinate, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30968278
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
1g
25g
500g
5g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30968278 100 g 100g
30961633 25 g 25g
30950742 5 g 5g
30955135 1 g 1g
30952676 500 g 500g
30966402 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30968278 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD139186100g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 5-methylnicotinate
CAS 29681-45-6
Molekylær formel C8H9NO2
MDL nummer MFCD01075739
Mængde 100 g
SMIL C1=C(C=NC=C1C)C(OC)=O
Molekylvægt (g/mol) 151.16
Procent renhed 97%