Få mere at vide
Methyl 5-methylnikotinat, 94%
Beskrivelse
5-Methyl-Na-nitrosonornicotin (5-MeNNN) blev syntetiseret ud fra methyl-5-methylnicotinat. 5-Methyl-Na-nitrosonornicotin anvendes som udgangsmateriale i syntese af organiske forbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
5-Methyl-N′ -nitrosonornicotin (5-MeNNN) blev syntetiseret fra methyl-5-methylnicotinat. 5-methyl-N′ -nitrosonornikotin bruges som udgangsmateriale i syntese af organiske forbindelser.
Opløselighed Opløselig i Chloroform
og Methanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 5-methylnicotinate |
| Smeltepunkt | 42 °C til 46 °C |
| Kogepunkt | 90 °C (3 mmHg) |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 472498 |
| Synonym | methyl 5-methylnicotinate, methyl5-methylnicotinate, 5-methylnicotinic acid methyl ester, 5-methyl-nicotinic acid methyl ester, methyl 5-methyl nicotinate, 3-pyridinecarboxylic acid, 5-methyl-, methyl ester, 3-methoxycarbonyl-5-methylpyridine, 5-methylpyridine-3-carboxylic acid methyl ester, 5-methylnicotin methyl ester, acmc-1clej |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i kloroform og methanol. |
| Formel vægt | 151.17 |
| Procent renhed | 94% |