Få mere at vide
Methyl-5-methylnikotinat, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11379135
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11379135 1 g 1g
11389135 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11379135 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16371.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 29681-45-6 | C8H9NO2 | 151.165 g/mol
5-Methyl-Na-nitrosonornicotin (5-MeNNN) blev syntetiseret ud fra methyl-5-methylnicotinat. 5-Methyl-Na-nitrosonornicotin anvendes som udgangsmateriale i syntese af organiske forbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
5-Methyl-N′ -nitrosonornicotin (5-MeNNN) blev syntetiseret fra methyl-5-methylnicotinat. 5-methyl-N′ -nitrosonornikotin bruges som udgangsmateriale i syntese af organiske forbindelser.
Opløselighed Opløselig i Chloroform
og Methanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 29681-45-6
Molekylær formel C8H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 151.165
MDL nummer MFCD01075739
InChI nøgle KQILMMLAGGFMCM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 256308
IUPAC navn methyl-5-methylpyridin-3-carboxylat
SMIL CC1=CN=CC(=C1)C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 5-methylnicotinate
Smeltepunkt 42°C to 46°C
Kogepunkt 90°C (3 mmHg)
Mængde 1 g
Beilstein 472498
Synonym methyl 5-methylnicotinate, methyl5-methylnicotinate, 5-methylnicotinic acid methyl ester, 5-methyl-nicotinic acid methyl ester, methyl 5-methyl nicotinate, 3-pyridinecarboxylic acid, 5-methyl-, methyl ester, 3-methoxycarbonyl-5-methylpyridine, 5-methylpyridine-3-carboxylic acid methyl ester, 5-methylnicotin methyl ester, acmc-1clej
Opløselighedsinformation Soluble in Chloroform and Methanol.
Formel vægt 151.17
Procent renhed 94%