Få mere at vide
Methyl 5-methylisoxazol-3-carboxylat, 97%
Artikelnummer. 11395279
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11395279 100 g 100g
11385279 25 g 25g
11305289 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11395279 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19814.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 19788-35-3 | C6H7NO3 | 141,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19788-35-3
Molekylær formel C6H7NO3
Molekylvægt (g/mol) 141.13
MDL nummer MFCD00015895
InChI nøgle MVHHQOCEOUNTID-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 5-methylisoxazole-3-carboxylate, methyl 5-methyl-3-isoxazolecarboxylate, 3-isoxazolecarboxylic acid, 5-methyl-, methyl ester, 5-methyl-3-isoxazolecarboxylic acid methyl ester, methyl 5-methyl-3-isoxazole carboxylate, methyl-5-methyl-3-isoxazole carboxylate, 5-methylisoxazole-3-carboxylic acid methyl ester, 5-methyl-isoxazole-3-carboxylic acid methyl ester, acmc-209xf5, ksc489s1r
PubChem CID 88245
IUPAC navn methyl-5-methyl-1,2-oxazol-3-carboxylat
SMIL COC(=O)C1=NOC(C)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 5-methylisoxazole-3-carboxylate
Smeltepunkt 91 °C til 92 °C
Kogepunkt 125 °C (11 mmHg)
Mængde 100 g
Beilstein 115704
Formel vægt 141.13
Procent renhed 97%