Få mere at vide
Methyl 5-methyl-2-furoat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15463717
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15463717 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15463717 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27570.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2527-96-0 | C7H8O3 | 140.138 g/mol
Furaner med passende substituenter i 2-positionerne kan omdannes til andre systemer med aromatisk karakter med methoxylering af cykliske acetaler af 1,4-dicarbonylforbindelser efterfulgt af intramolekylære kondensationer i syreopløsningerne.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Furaner med egnet substituent i 2-positionerne kan omdannes til andre systemer med aromatisk karakter med methoxylering af cykliske acetaler af 1,4-dicarbonylforbindelser efterfulgt af intramolekylære kondensationer i ac
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 5-methyl-2-furoate
CAS 2527-96-0
Tæthed 1.114
Kogepunkt 255 °C
Flammepunkt 87 °C (189 °F)
Molekylær formel C7H8O3
Brydningsindeks 1.493
MDL nummer MFCD04116374
Mængde 1 g
Synonym methyl 5-methyl-2-furoate, 2-furancarboxylic acid, 5-methyl-, methyl ester, 5-methylfuran-2-carboxylic acid methyl ester, zlchem 1125, acmc-20akg0, methyl5-methylfuran-2-carboxylate, methyl 5-methyl-2-furancarboxylate, 2-furancarboxylic acid,5-methyl-, methyl ester
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
InChI nøgle XBYZJUMTKHUJIY-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC=C(O1)C(=O)OC
IUPAC navn methyl-5-methylfuran-2-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 140.138
PubChem CID 137628
Formel vægt 140.14
Procent renhed 97%