Få mere at vide
Methyl 5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate, 97%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate |
| CAS | 25016-17-5 |
| Molekylær formel | C6H8N2O2 |
| MDL nummer | MFCD03778987 |
| Mængde | 1 g |
| SMIL | COC(=O)C1=NNC(C)=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 140.14 |
| Procent renhed | 97% |