Få mere at vide
Methyl 5-methyl[1H]pyrazol-3-carboxylat, 96%
Artikelnummer. 15497617
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15497617 5 g 5g
15487617 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15497617 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H36130.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-11-2026
CAS: 25016-17-5 | C6H8N2O2 | 140,142 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25016-17-5
Molekylær formel C6H8N2O2
Molekylvægt (g/mol) 140.142
MDL nummer MFCD03778987
InChI nøgle GFEZEVUIYRGWNU-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylate, methyl 5-methylpyrazole-3-carboxylate, methyl 5-methyl-2h-pyrazole-3-carboxylate, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-methyl-, methyl ester, 5-methyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester, 5-methyl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester, 5-methyl-1 2 h-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester, methylmethylpyrazolecarboxylate, ksc554q1l, 5-methoxycarbonyl-3-me-thylpyrazole
PubChem CID 2753079
IUPAC navn methyl-5-methyl-lH-pyrazol-3-carboxylat
SMIL CC1=CC(=NN1)C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 5-methyl[1H]pyrazole-3-carboxylate
Smeltepunkt 79 °C til 81 °C
Mængde 5 g
Formel vægt 140.14
Procent renhed 96%