missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Methyl 5-Methoxy-2-methylindole-3-acetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 5-Methoxy-2-methylindole-3-acetate |
| CAS | 7588-36-5 |
| Molekylær formel | C13 H15 N O3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Methyl 5-Methoxy-2-methylindole-3-acetate, 1H-Indole-3-acetic acid','5-methoxy-2-methyl-','methyl ester, Indole-3-acetic acid','5-methoxy-2-methyl-','methyl ester (7CI,8CI), 5-Methoxy-2-methylindole-3-acetic acid methyl ester, Methyl 5-methoxy-2-methylindole-3-acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C13H15NO3/c1-8-10(7-13(15)17-3)11-6-9(16-2)4-5-12(11)14-8/h4-6,14H,7H2,1-3H3 |
| SMIL | COC(=O)Cc1c(C)[nH]c2ccc(OC)cc12 |
| IUPAC navn | methyl 2-(5-methoxy-2-methyl-1H-indol-3-yl)acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 233.26 |
| Formel vægt | 233.1052 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?