Få mere at vide
Methyl 5-hydroxypyrazine-2-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15244268 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15244268 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15244268 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 451000010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 5-hydroxypyrazine-2-carboxylate
CAS 13924-95-3
Smeltepunkt 178.0°C to 181.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glass Bottle
Molekylær formel C6H6N2O3
MDL nummer MFCD08273469,MFCD22683218
Mængde 1 g
Synonym methyl 5-hydroxypyrazine-2-carboxylate, 5-hydroxypyrazine-2-carboxylic acid methyl ester, 5-hydroxy-pyrazine-2-carboxylic acid methyl ester, methyl 5-hydropyrazine-2-carboxylate, methyl 5-hydroxy-2-pyrazinecarboxylate, methyl 5-oxo-4,5-dihydro-2-pyrazinecarboxylate, pubchem9107, 5-hydroxy-pyrazine-2-carboxylicacidmethylester, cbi-bb zero/008486, 2-hydroxy-5-carbomethoxy-pyrazine
InChI nøgle VNFXNPFSTYYFCZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC(=O)C1=CNC(=O)C=N1
IUPAC navn methyl 6-oxo-1H-pyrazine-3-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 154.13
PubChem CID 8027173
Formel vægt 154.13
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 5-hydroxypyrazine-2-carboxylate, 97%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.