Få mere at vide
Methyl 5-Hydroxynicotinate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 5-Hydroxynicotinate |
| CAS | 30766-22-4 |
| Molekylær formel | C7H7NO3 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 3-Hydroxy-5-methoxycarbonylpyridine, 5-Hydroxy-3-pyridinecarboxylic Acid Methyl Ester, 5-Hydroxynicotinic Acid Methyl Ester, Methyl 5-Hydroxy-3-pyridinecarboxylate, Methyl 5-Hydroxynicotinate, NSC 605540 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7NO3/c1-11-7(10)5-2-6(9)4-8-3-5/h2-4,9H,1H3 |
| SMIL | O=C(OC)C1=CC(O)=CN=C1 |
| IUPAC navn | methyl 5-hydroxynicotinate |
| Molekylvægt (g/mol) | 153.14 |
| Formel vægt | 153.04 |