Få mere at vide
Methyl 5-hydroxynicotinate, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10608414 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10608414 250 mg Glass bottle 250mg
10055193 1 g Glass bottle 1g
10463925 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10608414 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 393352500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 30766-22-4
Molekylær formel C7H7NO3
Molekylvægt (g/mol) 153.14
MDL nummer MFCD00191521
InChI nøgle KJJSHOHQQHACLE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 354317
IUPAC navn methyl 5-hydroxypyridine-3-carboxylate
SMIL COC(=O)C1=CC(O)=CN=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 5-hydroxynicotinate
Smeltepunkt 195°C to 197°C
Farve Beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97% min. (HPLC)
Emballage Glass bottle
Mængde 250 mg
Synonym methyl 5-hydroxynicotinate, 5-hydroxynicotinic acid methyl ester, methyl5-hydroxynicotinate, methyl 5-hydroxy-3-pyridinecarboxylate, 5-hydroxy-nicotinic acid methyl ester, methyl-5-hydroxynicotinate, 5-hydroxy-3-pyridinecarboxylic acid methyl ester, 3-pyridinecarboxylic acid, 5-hydroxy-, methyl ester, 5-hydroxy nicotinic acid methyl ester, acmc-1crme
Formel vægt 153.14
Procent renhed 97+%
Fysisk form Powder or Lumps
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 5-hydroxynicotinate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.