missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
methyl 5-(hydroxymethyl)furan-2-carboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | methyl 5-(hydroxymethyl)furan-2-carboxylate |
| CAS | 36802-01-4 |
| Molekylær formel | C7H8O4 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8O4/c1-10-7(9)6-3-2-5(4-8)11-6/h2-3,8H,4H2,1H3 |
| SMIL | COC(=O)c1oc(CO)cc1 |
| IUPAC navn | methyl 5-(hydroxymethyl)furan-2-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 156.14 |
| Formel vægt | 156.0423 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?