missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Methyl 5-Hydroxy-2-benzimidazolecarbamate, TRC

Artikelnummer. 30004454
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30004454 10 mg
30005683 50 mg
30011246 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30004454 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM31258510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 22769-68-2
Molekylær formel C9H9N3O3
Molekylvægt (g/mol) 207.19
Synonym 5-Hydroxy-2-methoxycarbonylaminobenzimidazole, 5-HydroxyMBC, 5-Hydroxycarbendazim, Methyl 5-hydroxybenzimidazol-2-ylcarbamate;
SMIL O=C(CC(OCC)=O)CCCOCC1=CC=CC=C1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Methyl 5-Hydroxy-2-benzimidazolecarbamate
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.