Få mere at vide
Methyl 5-hydroxy-2-benzimidazolcarbamat-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 5-Hydroxy-2-benzimidazolecarbamate-d3 |
| CAS | 2517584-45-9 |
| Molekylær formel | C9H6D3N3O3 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 5-Hydroxy-2-methoxycarbonylaminobenzimidazole-d3, 5-HydroxyMBC-d3, 5-Hydroxycarbendazim-d3, Methyl 5-hydroxybenzimidazol-2-ylcarbamate-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9N3O3/c1-15-9(14)12-8-10-6-3-2-5(13)4-7(6)11-8/h2-4,13H,1H3,(H2,10,11,12,14)/i1D3 |
| SMIL | OC1=CC=C2C(NC(NC(OC([2H])([2H])[2H])=O)=N2)=C1 |
| IUPAC navn | Methyl-D3 (6-hydroxy-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)carbamat |
| Molekylvægt (g/mol) | 210.2 |
| Formel vægt | 210.08 |