Få mere at vide
Methyl 5-hexynoat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 5-Hexynoate |
| CAS | 77758-51-1 |
| Molekylær formel | C7H10O2 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | Methyl Ester 5-Hexynoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10O2/c1-3-4-5-6-7(8)9-2/h1H,4-6H2,2H3 |
| SMIL | COC(=O)CCCC#C |
| IUPAC navn | Methylhex-5-ynoat |
| Molekylvægt (g/mol) | 126.15 |
| Formel vægt | 126.0681 |