Få mere at vide
Methyl 5-hexynoat, 97%
Beskrivelse
Methyl-5-hexynoat anvendes i syntesen af methyl-(Z)-8-chloroct-7-en-5-ynoat med (Z)-1,2-dichlor-ethan.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til syntese af methyl (Z)-8-chloroct-7-en-5-ynoat med (Z)-1,2-dichlor-ethan.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 5-hexynoate |
| Kogepunkt | 60 °C til 62 °C (10 mmHg) |
| Lineær formel | HC≡C(CH2)3CO2CH3 |
| Brydningsindeks | 1.434 |
| Mængde | 25 g |
| Formel vægt | 126.16 |
| Procent renhed | 97% |