Få mere at vide
Methyl 5-hexynoat, 97%
Artikelnummer. 15430118
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15430118 5 g 5g
15440118 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15430118 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53370.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 77758-51-1 | C7H10O2 | 126,155 g/mol
Methyl-5-hexynoat anvendes i syntesen af methyl-(Z)-8-chloroct-7-en-5-ynoat med (Z)-1,2-dichlor-ethan.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Methyl 5-hexynoat anvendes
til syntese af methyl (Z)-8-chloroct-7-en-5-ynoat med (Z)-1,2-dichlor-ethan.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77758-51-1
Molekylær formel C7H10O2
Molekylvægt (g/mol) 126.155
MDL nummer MFCD00671366
InChI nøgle LZULAZTXJLWELL-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 5-hexynoate, 5-hexynoic acid, methyl ester, 5-hexynoic acid methyl ester, hex-5-ynoic acid methyl ester, methyl 5-hexynoate #, hex-5-ynoic acid, methyl ester
PubChem CID 534077
IUPAC navn methylhex-5-ynoat
SMIL COC(=O)CCCC#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 5-hexynoate
Kogepunkt 60 °C til 62 °C (10 mmHg)
Lineær formel HC≡C(CH2)3CO2CH3
Brydningsindeks 1.434
Mængde 5 g
Formel vægt 126.16
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 5-hexynoate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl 5-hexynoate