Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 5-hexynoate |
| Farve | Farveløs til gul |
| Kogepunkt | 60 °C til 62 °C (10,0 mmHg) |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 94% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | CHC(CH2)3COOCH3 |
| Brydningsindeks | 1,4330 til 1,435 |
| Mængde | 25 g |
| Formel vægt | 126.15 |
| Vis mere |