Få mere at vide
Methyl 5-hexynoate, 95%
Artikelnummer. 10183893 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10183893 5 g Glasflaske 5g
10300384 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10183893 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 380880050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 77758-51-1 | C7H10O2 | 126.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77758-51-1
Molekylær formel C7H10O2
Molekylvægt (g/mol) 126.15
MDL nummer MFCD00671366
InChI nøgle LZULAZTXJLWELL-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 5-hexynoate, 5-hexynoic acid, methyl ester, 5-hexynoic acid methyl ester, hex-5-ynoic acid methyl ester, methyl 5-hexynoate #, hex-5-ynoic acid, methyl ester
PubChem CID 534077
IUPAC navn methylhex-5-ynoat
SMIL COC(=O)CCCC#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 5-hexynoate
Farve Farveløs til gul
Kogepunkt 60°C to 62°C (10.0 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CHC(CH2)3COOCH3
Brydningsindeks 1.4330 to 1.435
Mængde 5 g
Formel vægt 126.15
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske