missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

methyl 5-formylfuran-2-carboxylate, TRC

Artikelnummer. 30470866
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30470866 50 mg
30476441 250 mg
30469915 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30470866 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM57136550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 5904-71-2
Molekylær formel C7H6O4
Molekylvægt (g/mol) 154.12
IUPAC navn methyl 5-formylfuran-2-carboxylate
SMIL COC(=O)c1oc(C=O)cc1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale methyl 5-formylfuran-2-carboxylate
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C7H6O4/c1-10-7(9)6-3-2-5(4-8)11-6/h2-4H,1H3
Formel vægt 154.0266
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.