Få mere at vide
Methyl 5-Fluoro-2-oxo-2,3-dihydro-1H-indole-3-carboxylate, Mikromol™
Artikelnummer. 17961976
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17961976 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17961976 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3568.110025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Methyl 5-Fluoro-2-oxo-2,3-dihydro-1H-indole-3-carboxylate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 5-Fluoro-2-oxo-2,3-dihydro-1H-indole-3-carboxylate
CAS 389571-36-2
Analyt- eller komponentnavne Methyl 5-Fluoro-2-oxo-2,3-dihydro-1H-indole-3-carboxylate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H8 F N O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1H-Indole-3-carboxylic acid, 5-fluoro-2,3-dihydro-2-oxo-, methyl ester, 5-Fluoro-2-oxo-2,3-dihydro-1H-indole-3-carboxylic acid methyl ester
InChI formel InChI=1S/C10H8FNO3/c1-15-10(14)8-6-4-5(11)2-3-7(6)12-9(8)13/h2-4,8H,1H3,(H,12,13)
SMIL COC(=O)C1C(=O)Nc2ccc(F)cc12
IUPAC navn methyl 5-fluoro-2-oxo-1,3-dihydroindole-3-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 209.1738
Mængde 25 mg
Formel vægt 209.0488 g/mol