Få mere at vide
Methyl 5-Fluoro-2-oxo-2,3-dihydro-1H-indole-3-carboxylate, Mikromol™
Beskrivelse
Methyl 5-Fluoro-2-oxo-2,3-dihydro-1H-indole-3-carboxylate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 5-Fluoro-2-oxo-2,3-dihydro-1H-indole-3-carboxylate |
| CAS | 389571-36-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Methyl 5-Fluoro-2-oxo-2,3-dihydro-1H-indole-3-carboxylate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C10 H8 F N O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 1H-Indole-3-carboxylic acid, 5-fluoro-2,3-dihydro-2-oxo-, methyl ester, 5-Fluoro-2-oxo-2,3-dihydro-1H-indole-3-carboxylic acid methyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8FNO3/c1-15-10(14)8-6-4-5(11)2-3-7(6)12-9(8)13/h2-4,8H,1H3,(H,12,13) |
| SMIL | COC(=O)C1C(=O)Nc2ccc(F)cc12 |
| IUPAC navn | methyl 5-fluoro-2-oxo-1,3-dihydroindole-3-carboxylate |
| Vis mere |