missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Methyl 5-(Ethylsulfonyl)-2-methoxybenzoate, TRC

Artikelnummer. 30465547
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30465547 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30465547 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM30509350MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Methyl 5-(Ethylsulfonyl)-2-methoxybenzoate
CAS 62140-67-4
Molekylær formel C11H14O5S
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C11H14O5S/c1-4-17(13,14)8-5-6-10(15-2)9(7-8)11(12)16-3/h5-7H,4H2,1-3H3
SMIL CCS(=O)(=O)c1ccc(OC)c(c1)C(=O)OC
IUPAC navn methyl 5-ethylsulfonyl-2-methoxybenzoate
Molekylvægt (g/mol) 258.29
Formel vægt 258.0562
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.