Få mere at vide
Methyl-5-deoxy-2,3-O-isopropyliden-Beta-D-ribofuranosid, TRC
Artikelnummer. 30478442
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30478442 100 mg
30474205 50 mg
30467356 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30478442 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM825670100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23202-81-5
Molekylær formel C9H16O4
Molekylvægt (g/mol) 188.22
Synonym Methyl-5-deoxy-2,3-O-(1-methylethylidene)-beta-D-ribofuranoside
IUPAC navn (3aR,4R,6R,6aR)-4-methoxy-2,2,6-trimethyl-3a,4,6,6a-tetrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol
SMIL CO[C@@H]1O[C@H](C)[C@H]2OC(C)(C)O[C@@H]12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl-5-deoxy-2,3-O-isopropylidene-beta-D-ribofuranoside
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C9H16O4/c1-5-6-7(8(10-4)11-5)13-9(2,3)12-6/h5-8H,1-4H3/t5-,6-,7-,8-/m1/s1
Formel vægt 188.1049