Få mere at vide
Methyl 5-cyano-2-fluorobenzoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 5-cyano-2-fluorobenzoate |
| CAS | 337362-21-7 |
| Molekylær formel | C9H6FNO2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6FNO2/c1-13-9(12)7-4-6(5-11)2-3-8(7)10/h2-4H,1H3 |
| SMIL | COC(=O)c1cc(ccc1F)C#N |
| IUPAC navn | methyl 5-cyano-2-fluorobenzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 179.15 |
| Formel vægt | 179.0383 |