missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Methyl 5-chlorothiophene-2-carboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 5-chlorothiophene-2-carboxylate |
| CAS | 35475-03-7 |
| Molekylær formel | C6 H5 Cl O2 S |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5ClO2S/c1-9-6(8)4-2-3-5(7)10-4/h2-3H,1H3 |
| SMIL | COC(=O)c1ccc(Cl)s1 |
| IUPAC navn | methyl 5-chlorothiophene-2-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 176.621 |
| Formel vægt | 175.97 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?