Få mere at vide
Methyl 5-(chloromethyl)-2-furoat, TRC
Artikelnummer. 30466468
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30466468 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30466468 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM218950500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 5-(Chloromethyl)-2-furoate
CAS 2144-37-8
Molekylær formel C7H7O3Cl
Mængde 500 mg
Synonym NSC 117334, ST 005540, 5-(Chloromethyl)furan-2-carboxylic Acid Methyl Ester, 5-Carbomethoxyfurfuryl Chloride, Methyl 5-(Chloromethyl)furan-2-carboxylate, Methyl 5-(Chloromethyl)furoate, Methyl 5-Chloromethyl-2-furancarboxylate, Methyl 5-Chloromethyl-2-furanoate
InChI formel InChI=1S/C7H7ClO3/c1-10-7(9)6-3-2-5(4-8)11-6/h2-3H,4H2,1H3
SMIL COC(=O)c1oc(CCl)cc1
IUPAC navn methyl 5-(chloromethyl)furan-2-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 174.58
Formel vægt 174.0084