Få mere at vide
Methyl-5-(chlormethyl)-2-furoat, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10747275
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10747275 1 g 1g
10614955 10 g 10g
10461674 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10747275 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BLT00257DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 2144-37-8
Molekylær formel C7H7ClO3
Molekylvægt (g/mol) 174.58
MDL nummer MFCD00020922
InChI nøgle PWXMEBZOKUPCST-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 5-chloromethyl-2-furoate, methyl 5-chloromethyl furan-2-carboxylate, methyl 5-chloromethyl-2-furancarboxylate, 5-chloromethyl-furan-2-carboxylic acid methyl ester, 2-furancarboxylic acid, 5-chloromethyl-, methyl ester, 5-chloromethylfuran-2-carboxylic acid methyl ester, pubchem24261, enamine_005466, acmc-1ck5d
PubChem CID 75065
IUPAC navn methyl-5-(chlormethyl)furan-2-carboxylat
SMIL COC(=O)C1=CC=C(O1)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 5-(chloromethyl)-2-furoate
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 174.58
Procent renhed 95%