Få mere at vide
Methyl-5-(chlormethyl)-2-furoat, 95 %, Thermo Scientific™
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 5-(chloromethyl)-2-furoate |
| CAS min % | 94.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analyseprocentområde | 95% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Mængde | 10 g |
| Formel vægt | 174.58 |
| Procent renhed | 95% |