Få mere at vide
Methyl 5-(chloromethyl)-2-furancarboxylate, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10486052 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10486052 1 g Glass bottle 1g
1 options
Artikelnummer. 10486052 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 367410010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2144-37-8
Molekylvægt (g/mol) 174.58
MDL nummer MFCD00020922
InChI nøgle PWXMEBZOKUPCST-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 5-chloromethyl-2-furoate, methyl 5-chloromethyl furan-2-carboxylate, methyl 5-chloromethyl-2-furancarboxylate, 5-chloromethyl-furan-2-carboxylic acid methyl ester, 2-furancarboxylic acid, 5-chloromethyl-, methyl ester, 5-chloromethylfuran-2-carboxylic acid methyl ester, pubchem24261, enamine_005466, acmc-1ck5d
PubChem CID 75065
IUPAC navn methyl 5-(chloromethyl)furan-2-carboxylate
SMIL COC(=O)C1=CC=C(O1)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 5-(chloromethyl)-2-furancarboxylate
Smeltepunkt 31°C to 35°C
Farve White to Yellow
Kogepunkt 102.0°C (15.0 mmHg)
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C7H7ClO3
Mængde 1 g
Formel vægt 174.58
Procent renhed 99%
Fysisk form Oily Liquid or Low Melting Crystalline Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 5-(chloromethyl)-2-furancarboxylate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.