Få mere at vide
Methyl-5-chlor-5-oxovalerat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11476207
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11476207 250 g 250g
11456207 10 g 10g
11466207 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11476207 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25141.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1501-26-4 | C6H9ClO3 | 164.59 g/mol
Methyl-5-chlor-5-oxovalerat er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Methyl-5-chlor-5-oxovalerat er
et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Reagerer med
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra fugt og oxidationsmidler under tør inert gas. Beskyt mod fugt og vand. Uforeneligt med oxidationsmidler, baser og fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1501-26-4
Molekylær formel C6H9ClO3
Molekylvægt (g/mol) 164.59
MDL nummer MFCD00000756
InChI nøgle JCAZSWWHFJVFPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-chloroformyl butyrate, methyl 5-chloro-5-oxovalerate, methyl 4-chloroformylbutyrate, methyl5-chloro-5-oxopentanoate, 5-chloro-5-oxopentanoic acid methyl ester, methyl glutaryl chloride, pentanoic acid, 5-chloro-5-oxo-, methyl ester, 4-chlorocarbonyl-butyric acid methyl ester, zlchem 559, pubchem14033
PubChem CID 73916
IUPAC navn methyl-5-chlor-5-oxopentanoat
SMIL COC(=O)CCCC(Cl)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 5-chloro-5-oxovalerate
Kogepunkt 108°C to 110°C (15 mmHg)
Lineær formel ClCO(CH2)3CO2CH3
Brydningsindeks 1.447
Mængde 250 g
FN nummer UN3265
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Reacts with water.
Formel vægt 164.59
Procent renhed 97%