Få mere at vide
Methyl 5-Chloro-3-(chlorosulfonyl)thiophene-2-carboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 5-Chloro-3-(chlorosulfonyl)thiophene-2-carboxylate |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4Cl2O4S2/c1-12-6(9)5-3(14(8,10)11)2-4(7)13-5/h2H,1H3 |
| Formel vægt | 273.8928 |