missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Methyl 5-Chloro-3-(chlorosulfonyl)thiophene-2-carboxylate, TRC

Artikelnummer. 30479018
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30479018 100 mg
30470550 50 mg
30483583 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30479018 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM219133100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 126910-68-7
Molekylær formel C6H4Cl2O4S2
Molekylvægt (g/mol) 275.11
IUPAC navn methyl 5-chloro-3-chlorosulfonylthiophene-2-carboxylate
SMIL COC(=O)c1sc(Cl)cc1S(=O)(=O)Cl

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Methyl 5-Chloro-3-(chlorosulfonyl)thiophene-2-carboxylate
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C6H4Cl2O4S2/c1-12-6(9)5-3(14(8,10)11)2-4(7)13-5/h2H,1H3
Formel vægt 273.8928
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.