missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Methyl 5-Chloro-3-{[(2-methoxy-2-oxoethyl)amino]sulfonyl}thiophene-2-carboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 5-Chloro-3-([(2-methoxy-2-oxoethyl)amino]sulfonyl)thiophene-2-carboxylate |
| CAS | 906522-87-0 |
| Molekylær formel | C9 H10 Cl N O6 S2 |
| Mængde | 2 g |
| Synonym | Lornoxicam Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10ClNO6S2/c1-16-7(12)4-11-19(14,15)5-3-6(10)18-8(5)9(13)17-2/h3,11H,4H2,1-2H3 |
| SMIL | COC(=O)CNS(=O)(=O)c1cc(Cl)sc1C(=O)OC |
| IUPAC navn | methyl 5-chloro-3-[(2-methoxy-2-oxoethyl)sulfamoyl]thiophene-2-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 327.762 |
| Formel vægt | 326.964 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?